2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5613-25G
PC5613-5G
PC5613-100G
APOSPC5613-25GEA
49.3
EUR
APOSPC5613-25G
APOSPC5613-5G
APOSPC5613-100G
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄ClF₃O Siedepunkt: 42…44 °C/1,5mmHg Dichte: 1,435 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134430 CAS-Nummer: 82386-89-8 |