Fluoroiodomethane 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Fluoromethyl iodide
PC56130-5G
PC56130-1G
APOSPC56130-5GEA
475
EUR
APOSPC56130-5G
APOSPC56130-1G
Fluoroiodomethane 95%
Fluoroiodomethane
Formel:
CH₂FI Molecular Weight: 159.93 g/mol Siedepunkt: 54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12404952 CAS-Nummer: 373-53-5 UN: 2810 ADR: 6.1 III |