5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperidine-4-carboxylic acid
PC5614-1G PC5614-250MG
APOSPC5614-1GEA 19 EUR
APOSPC5614-1G APOSPC5614-250MG
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid 97%
5'-Trifluoromethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2H-[1,2']bipyridinyl-4-carboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₂
Schmelzpunkt: 162…164 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00209248
CAS-Nummer: 406476-31-1