Kalium-(4-trifluoroboratomethyl)thiomorpholin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Potassium trifluoro(thiomorpholinomethyl)borate
PC56184-1G
PC56184-5G
APOSPC56184-1GEA
181
EUR
APOSPC56184-1G
APOSPC56184-5G
Kalium-(4-trifluoroboratomethyl)thiomorpholin
Kalium-(4-trifluoroboratomethyl)thiomorpholin
Formel:
C₅H₁₀BF₃KNS Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD10700162 CAS-Nummer: 1150654-80-0 |