4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3,5,6-Tetrafluoropyridin-4-amine
PC5620-1G PC5620-5G PC5620-10G
APOSPC5620-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5620-1G APOSPC5620-5G APOSPC5620-10G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorpyridin 98%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluoropyridine
Formel: C₅H₂F₄N₂
Molecular Weight: 166.08 g/mol
Schmelzpunkt: 84…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010855
CAS-Nummer: 1682-20-8
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable