1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, Togni Reagent
PC56207-1G PC56207-5G PC56207-250MG
APOSPC56207-1GEA 56.7 EUR
APOSPC56207-1G APOSPC56207-5G APOSPC56207-250MG
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole 96%
1-Trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole
Formel: C₁₀H₁₀F₃IO
Molecular Weight: 330,09 g/mol
Schmelzpunkt: 75…79 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10567056
CAS-Nummer: 887144-97-0
UN: 1325
ADR: 4.1,III