Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5623-1G PC5623-25G PC5623-5G
APOSPC5623-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5623-1G APOSPC5623-25G APOSPC5623-5G
Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat 97%
Methyl-4-(trifluormethoxy)benzoat
Formel: C₉H₇F₃O₃
Molecular Weight: 220,15 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C/15mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041006
CAS-Nummer: 780-31-4