2,4-Dichlor-6-fluorbenzoesäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC56240-1G PC56240-5G
APOSPC56240-1GEA 106 EUR
APOSPC56240-1G APOSPC56240-5G
2,4-Dichlor-6-fluorbenzoesäure 95+%
2,4-Dichloro-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃Cl₂FO₂
Molecular Weight: 209.0019 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12404936
CAS-Nummer: 904285-09-2