4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4,4,5,5,5-Pentafluoropentanol
PC5626-25G PC5626-5G PC5626-1G
APOSPC5626-25GEA 94.4 EUR
APOSPC5626-25G APOSPC5626-5G APOSPC5626-1G
4,4,5,5,5-Pentafluor-1-pentanol 96%
4,4,5,5,5-Pentafluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₇F₅O
Molecular Weight: 178.1 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153224
CAS-Nummer: 148043-73-6
EINECS: 421-360-9