Pentafluorphenol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluorophenol
PC5630-100G
PC5630-500G
PC5630-1KG
APOSPC5630-100GEA
34.8
EUR
APOSPC5630-100G
APOSPC5630-500G
APOSPC5630-1KG
Pentafluorphenol 99%
Pentafluorphenol
Useful reagent for peptide coupling via the reactive PFP esters, often prepared by carbodiimide coupling.
Formel:
C₆HF₅O Molecular Weight: 184,07 g/mol Siedepunkt: 143 °C Schmelzpunkt: 34…36 °C Dichte: 1,757 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002156 CAS-Nummer: 771-61-9 EINECS: 212-235-8 |