2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)quinolin-4-ol, 4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)quinoline
PC5632-1G PC5632-5G
APOSPC5632-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5632-1G APOSPC5632-5G
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol 95+%
2-(Trifluormethyl)-4-chinolinol
Formel: C₁₀H₆F₃NO
Molecular Weight: 213.1560 g/mol
Schmelzpunkt: 198…203 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00153196
CAS-Nummer: 1701-18-4