1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(4,4'-Difluorodiphenylmethyl)piperazine, 1-(4,4'-Difluorobenzhydryl)piperazine, 4,4-Difluorobenzhydrylpiperazine
PC5636-100G PC5636-25G PC5636-5G
APOSPC5636-100GEA 145 EUR
APOSPC5636-100G APOSPC5636-25G APOSPC5636-5G
1-[Bis(4-fluorphenyl)methyl]piperazin 98%
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
Formel: C₁₇H₁₈F₂N₂
Siedepunkt: 130 °C
Schmelzpunkt: 88…94 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00038660
CAS-Nummer: 27469-60-9
EINECS: 248-476-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III