3-Amino-4-methoxyphenylsulfonylfluorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5637-10G
PC5637-50G
PC5637-1G
APOSPC5637-10GEA
0
EUR
APOSPC5637-10G
APOSPC5637-50G
APOSPC5637-1G
3-Amino-4-methoxyphenylsulfonylfluorid 97%
3-Amino-4-methoxyphenylsulfonylfluorid
Formel:
C₇H₈FNO₃S Schmelzpunkt: 60…63 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007417 CAS-Nummer: 498-74-8 EINECS: 207-870-2 UN: 3261 ADR: 8,II |