AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonyl fluoride hydrochloride, AEBSF hydrochloride
PC5642-1G
PC5642-500MG
PC5642-5G
APOSPC5642-1GEA
132
EUR
APOSPC5642-1G
APOSPC5642-500MG
APOSPC5642-5G
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid) 98+%
AEBSF Hydrochlorid (4-(2-Aminoethyl)benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid)
An irreversible serine protease inhibitor with high water solubility
- Molecular biology grade
Formel:
C₈H₁₁ClFNO₂S Molecular Weight: 239,69 g/mol Schmelzpunkt: 182…184 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Gefrierschrank |
MDL:
MFCD00132962 CAS-Nummer: 30827-99-7 UN: 3261 ADR: 8,II |