2,3,5-Trifluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5643-10G
PC5643-5G
PC5643-1G
APOSPC5643-10GEA
237
EUR
APOSPC5643-10G
APOSPC5643-5G
APOSPC5643-1G
2,3,5-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,3,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel:
C₇H₂ClF₃O Molecular Weight: 194.54 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
240800-48-0 UN: 3265 ADR: 8 III |