Poly(chlortrifluorethylen) 800
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5645-1LB PC5645-5LB
APOSPC5645-1LBEA 1420 EUR
APOSPC5645-1LB APOSPC5645-5LB
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Poly(chlortrifluorethylen) 800
Formel: (C₂ClF₃)n
Molecular Weight: 800 g/mol
Schmelzpunkt: –129 °C
Dichte: 1.71 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-83-9