3-Fluor-p-anisaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Fluor-4-methoxybenzaldehyd, 3-Fluor-4-anisaldehyd
PC5655-25G PC5655-5G
APOSPC5655-25GEA 50.9 EUR
APOSPC5655-25G APOSPC5655-5G
3-Fluor-p-anisaldehyd
3-Fluor-p-anisaldehyd
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154,14 g/mol
Siedepunkt: 129…132 °C/11mmHg
Schmelzpunkt: 34…35 °C
Flammpunkt: >113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003349
CAS-Nummer: 351-54-2
EINECS: 206-514-3