4-Chlor-2,6-difluorphenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5657-1G PC5657-25G PC5657-5G
APOSPC5657-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5657-1G APOSPC5657-25G APOSPC5657-5G
4-Chlor-2,6-difluorphenol 97%
4-Chlor-2,6-difluorphenol
Formel: C₆H₃ClF₂O
Schmelzpunkt: 54…56 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06660242
CAS-Nummer: 164790-68-5
UN: 3261
ADR: 8,III