Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(Chloro)(perfluorophenyl)dimethylsilane
PC5664-25G
PC5664-5G
APOSPC5664-25GEA
106
EUR
APOSPC5664-25G
APOSPC5664-5G
Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid) 98%
Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid)
Formel:
C₈H₆ClF₅Si Molecular Weight: 260,67 g/mol Siedepunkt: 88…90 °C/10mmHg Dichte: 1,381 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 95 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000500 CAS-Nummer: 20082-71-7 EINECS: 243-506-9 UN: 2987 ADR: 8,II |