4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5672-25G PC5672-5G
APOSPC5672-25GEA 48 EUR
APOSPC5672-25G APOSPC5672-5G
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
4'-Fluor-3'-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆FNO₃
Molecular Weight: 183.14 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C/0.8mmHg
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00115369
CAS-Nummer: 400-93-1