Cobalt(III)fluorid 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5678-100G PC5678-25G PC5678-5G
APOSPC5678-100GEA 227 EUR
APOSPC5678-100G APOSPC5678-25G APOSPC5678-5G
Cobalt(III)fluorid 99%
Cobalt(III)fluorid
Hard fluorinating agent. Replaces organic hydrogen with fluorine, J. Appl. Chem., 1952, 127.
Formel: CoF₃
Dichte: 3,88 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010942
CAS-Nummer: 10026-18-3
EINECS: 233-062-4
UN: 3084
ADR: 8+5.1,II