2,3-Difluor-5-methylbenzonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56801-1G PC56801-500MG
APOSPC56801-1GEA 551 EUR
APOSPC56801-1G APOSPC56801-500MG
2,3-Difluor-5-methylbenzonitril 95%
2,3-Difluor-5-methylbenzonitril
Formel: C₈H₅F₂N
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09996953
CAS-Nummer: 1003712-18-2