Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5687-500G
APOSPC5687-500GEA 114 EUR
APOSPC5687-500G
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat 97%
Tetramethylammoniumfluorid Tetrahydrat
Formel: C₄H₁₂FN·4H₂O
Molecular Weight: 165,21 g/mol
Schmelzpunkt: 39…42 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149968
CAS-Nummer: 17787-40-5