2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC56881-100G PC56881-25G PC56881-5G
APOSPC56881-100GEA 255 EUR
APOSPC56881-100G APOSPC56881-25G APOSPC56881-5G
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene 98%
2-Bromo-1-chloro-3-fluorobenzene
Formel: C₆H₃BrClF
Molecular Weight: 209.4434 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09878161
CAS-Nummer: 309721-44-6
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable