2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3,4,5,6-Pentafluoro-α,α-dimethylbenzenemethanol
PC5699-1G
PC5699-5G
APOSPC5699-1GEA
115
EUR
APOSPC5699-1G
APOSPC5699-5G
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol 97%
2-(Pentafluorophenyl)-2-propanol
Formel:
C₉H₇F₅O Molecular Weight: 226,15 g/mol Siedepunkt: 67…68 °C/5mmHg Schmelzpunkt: 78…80 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00039613 CAS-Nummer: 715-31-1 |