5-Brom-1,3-difluor-2-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3,5-Difluoro-4-nitrobromobenzene
PC57010-25G PC57010-5G PC57010-10G
APOSPC57010-25GEA 149 EUR
APOSPC57010-25G APOSPC57010-5G APOSPC57010-10G
5-Brom-1,3-difluor-2-nitrobenzol 98%
5-Brom-1,3-difluor-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₂BrF₂NO₂
Molecular Weight: 237.9864 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD12025434
CAS-Nummer: 147808-42-2