Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 6-bromo-5-fluoronicotinate
PC57014-1G
PC57014-5G
PC57014-10G
APOSPC57014-1GEA
52.2
EUR
APOSPC57014-1G
APOSPC57014-5G
APOSPC57014-10G
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate 95%
Methyl-6-bromo-5-fluoronicotinate
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD14698110 CAS-Nummer: 1214336-88-5 |