Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate, Methyl 5-bromo-3-fluoropyridine-2-carboxylate
PC57017-1G PC57017-250MG
APOSPC57017-1GEA 43.5 EUR
APOSPC57017-1G APOSPC57017-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoropicolinate 95%
Methyl-5-bromo-3-fluoropicolinate
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD14698121
CAS-Nummer: 1211538-72-5