1,1,1,2,2-Pentafluorpropan 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5702-25G PC5702-5G
APOSPC5702-25GEA 951 EUR
APOSPC5702-25G APOSPC5702-5G
1,1,1,2,2-Pentafluorpropan 98%
1,1,1,2,2-Pentafluoropropane
Formel: C₃H₃F₅
Siedepunkt: –18 °C
Schmelzpunkt: –81 °C
Dichte: 1,176 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069108
CAS-Nummer: 1814-88-6
UN: 3163
ADR: 2.2,

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR