1H,1H-Perfluoropentylamine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1H,1H-Nonafluoropentylamine
PC57021-25G
PC57021-5G
APOSPC57021-25GEA
719
EUR
APOSPC57021-25G
APOSPC57021-5G
1H,1H-Perfluoropentylamine
1H,1H-Perfluoropentylamine
Formel:
C₅H₄F₉N Molecular Weight: 249.08 g/mol Siedepunkt: 87 °C Dichte: 1.57 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
355-27-1 UN: 2735 ADR: 8 III |