1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Nitrobenzal fluoride
PC57047-1G
PC57047-5G
APOSPC57047-1GEA
72.5
EUR
APOSPC57047-1G
APOSPC57047-5G
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
1-(Difluoromethyl)-4-nitrobenzene
Formel:
C₇H₅F₂NO₂ Molecular Weight: 173,12 g/mol Siedepunkt: 80…84 °C/1,5mmHg Schmelzpunkt: 21…26 °C Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16659620 CAS-Nummer: 29848-57-5 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...