2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC57059-1G PC57059-10G
APOSPC57059-1GEA 162 EUR
APOSPC57059-1G APOSPC57059-10G
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol 98%
2-Fluor-4-(trifluormethoxy)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O₂
Molecular Weight: 210,13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16652441
CAS-Nummer: 1240257-07-1
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable