2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethoxy)benzol
PC5707-1G
PC5707-5G
PC5707-10G
APOSPC5707-1GEA
46.4
EUR
APOSPC5707-1G
APOSPC5707-5G
APOSPC5707-10G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenol
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)phenol
Formel:
C₇H₄F₄O₂ Molecular Weight: 196.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115893 CAS-Nummer: 886498-03-9 UN: 1760 ADR: 8 II |