1,1,3,3,3-Pentafluorpropen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
FC-1225zc
PC5708-100G
PC5708-25G
PC5708-5G
APOSPC5708-100GEA
1210
EUR
APOSPC5708-100G
APOSPC5708-25G
APOSPC5708-5G
1,1,3,3,3-Pentafluorpropen 98%
1,1,3,3,3-Pentafluoropropene
Formel:
C₃HF₅ Molecular Weight: 132,03 g/mol Siedepunkt: –21 °C Schmelzpunkt: –153 °C Dichte: 1,336 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
CAS-Nummer:
690-27-7 EINECS: 211-717-5 UN: 3161 ADR: 2.1, |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...