trans-4-Fluoro-L-proline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (2S,4R)-4-Fluoropyrrolidine-2-carboxylic Acid
PC5718-100MG PC5718-250MG
APOSPC5718-100MGEA 234 EUR
APOSPC5718-100MG APOSPC5718-250MG
trans-4-Fluoro-L-proline
trans-4-Fluoro-L-proline
Formel: C₅H₈FNO₂
Molecular Weight: 133.12 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02683982
CAS-Nummer: 2507-61-1