1,5-Dibrom-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5722-1G PC5722-5G
APOSPC5722-1GEA 176 EUR
APOSPC5722-1G APOSPC5722-5G
1,5-Dibrom-2,2,3,3,4,4-hexafluorpentan 97%
1,5-Dibromo-2,2,3,3,4,4-hexafluoropentane
Formel: C₅H₄Br₂F₆
Siedepunkt: 92 °C/47mmHg
Dichte: 2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03095411
CAS-Nummer: 33619-78-2