Methyl-3-fluorbenzoat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 3-Fluorbenzoesäuremethylester

PC5734-100G PC5734-25G
APOSPC5734-100GEA 49.3 EUR
APOSPC5734-100G APOSPC5734-25G
Methyl-3-fluorbenzoat 97%
Methyl-3-fluorbenzoat
Formel: C₈H₇FO₂
Molecular Weight: 154.14 g/mol
Siedepunkt: 197 °C
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094302
CAS-Nummer: 455-68-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR