4-Brom-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5738-25G PC5738-5G
APOSPC5738-25GEA 496 EUR
APOSPC5738-25G APOSPC5738-5G
4-Brom-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 99%
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄BrF₃O
Schmelzpunkt: 52…54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08059130
CAS-Nummer: 34328-47-7