2-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoropyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-Fluoro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PC5755-1G PC5755-25G PC5755-5G
APOSPC5755-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5755-1G APOSPC5755-25G APOSPC5755-5G
2-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester 98%
2-Fluor-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₅BFNO₂
Molecular Weight: 223.05 g/mol
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06798245
CAS-Nummer: 452972-14-4