Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: Ethyl 3,3,3-trifluoropropanoate
PC5769-5G PC5769-25G
APOSPC5769-5GEA 161 EUR
APOSPC5769-5G APOSPC5769-25G
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate 97%
Ethyl-3,3,3-trifluoropropionate
Formel: C₅H₇F₃O₂
Molecular Weight: 156.11 g/mol
Siedepunkt: 78…80 °C/200mmHg
Dichte: 1.192 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 8.5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01348113
CAS-Nummer: 352-23-8
UN: 3272
ADR: 3 II