5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
PC5775-1G
PC5775-5G
APOSPC5775-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5775-1G
APOSPC5775-5G
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin) 98%
5-Fluor-5'-deoxyuridin (Doxifluridin)
(+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine
Formel:
C₉H₁₁FN₂O₅ Molecular Weight: 246,19 g/mol Schmelzpunkt: 188…192 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00866530 CAS-Nummer: 3094-09-5 EINECS: 221-440-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White solid |
Melting Point | 189.6-190.4 degrees C |
Purity | 98% |