N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-[(4-Fluorophenyl)amino]benzoic acid
PC5776-1G
PC5776-5G
APOSPC5776-1GEA
43.5
EUR
APOSPC5776-1G
APOSPC5776-5G
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid 98%
N-(4-Fluorophenyl)anthranilic acid
Formel:
C₁₃H₁₀FNO₂ Molecular Weight: 231.22 g/mol Schmelzpunkt: 198…200 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01675229 CAS-Nummer: 54-60-4 |