6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC57784-1G
PC57784-250MG
APOSPC57784-1GEA
288
EUR
APOSPC57784-1G
APOSPC57784-250MG
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
6-(Trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carbaldehyde
Formel:
C₁₀H₅F₃OS Molecular Weight: 230.21 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11840979 CAS-Nummer: 863118-49-4 |