(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1-(3-Fluorophenyl)ethanamine

PC5782-1G PC5782-5G
APOSPC5782-1GEA 115 EUR
APOSPC5782-1G APOSPC5782-5G
(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin 97%
(±)-3-Fluor-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀FN
Molecular Weight: 139,17 g/mol
Siedepunkt: 145 °C
Dichte: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 68 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04038308
CAS-Nummer: 74788-45-7
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR