2-Brom-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Trifluoromethyl)phenacyl bromide, 2-Bromo-1-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-1-ethanone
PC5799-10G PC5799-1G PC5799-5G
APOSPC5799-10GEA 328 EUR
APOSPC5799-10G APOSPC5799-1G APOSPC5799-5G
2-Brom-2'-(trifluormethyl)acetophenon
2-Brom-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel: C₉H₆BrF₃O
Molecular Weight: 267,04 g/mol
Siedepunkt: 52 °C/0,03mmHg
Schmelzpunkt: 24…32 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094304
CAS-Nummer: 54109-16-9
UN: 3261
ADR: 8,III