1-Cyclopropyl-2-(2-fluorphenyl)ethanon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5806-5G PC5806-1G
APOSPC5806-5GEA 69.6 EUR
APOSPC5806-5G APOSPC5806-1G
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorphenyl)ethanon
1-Cyclopropyl-2-(2-fluorophenyl)ethanone
Formel: C₁₁H₁₁FO
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD10687164
CAS-Nummer: 150322-73-9