4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5807-250MG
APOSPC5807-250MGEA 39.3 EUR
APOSPC5807-250MG
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 98%
4-(Trifluoromethyl-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Formel: C₅H₂F₃NO₂S
Molecular Weight: 197.14 g/mol
Schmelzpunkt: 109…111 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD07377490
CAS-Nummer: 944900-55-4