1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Iodo-1H,1H-perfluoropentane
PC5822-1G PC5822-5G
APOSPC5822-1GEA 132 EUR
APOSPC5822-1G APOSPC5822-5G
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane 97%
1-Iodo-1H,1H-nonafluoropentane
Formel: C₅H₂F₉I
Molecular Weight: 359,96 g/mol
Siedepunkt: 119 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00233025
CAS-Nummer: 2253-14-7