1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Acetyl-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC5837-1G PC5837-250MG PC5837-5G
APOSPC5837-1GEA 215 EUR
APOSPC5837-1G APOSPC5837-250MG APOSPC5837-5G
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone 97+%
1-(6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl)ethanone
Formel: C₈H₆F₃NO
Molecular Weight: 189,1346 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07375085
CAS-Nummer: 358780-14-0