(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoyl chloride, (+/-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetyl chloride
PC5847-25G PC5847-5G
APOSPC5847-25GEA 655 EUR
APOSPC5847-25G APOSPC5847-5G
(+/-)-α-Methoxy-α-trifluoromethylphenylacetyl chloride 98%
(+/-)-alpha-Methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetyl chloride
Formel: C₁₀H₈ClF₃O₂
Molecular Weight: 252,62 g/mol
Siedepunkt: 213…214 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00078209
CAS-Nummer: 40793-68-8
UN: 3265
ADR: 8,III